Kluczowe dokumenty
EHU099111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PDXK (1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTTTCCCTATGGCTTGGATCCAGATTAGAATTGATCTTTGTTTTCACTTTCCATAGTTAATAACATGCAAAATAATGAGAAGAATTTATTTTAAGGTGACAGCTATACTGGTCCAACATCGCCTGCTTATTGTCAGGGTACAGAAGTTTAATACTTTCTTAATCCAGTTTTTCAAACTTCTCCCTGTAGACCGTAAGGATGAATTCCACAATAGGATCCTTTTTAAAATCGATTTTAAATTGTTGCCTAGTCCTGCCAAGGTTATTATGTGCATCTGTTATTTTTCCAATACATGTAAACAGTTGCAGCATGATGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonio Marzio et al.
PLoS genetics, 10(3), e1004199-e1004199 (2014-03-22)
Pyridoxal 5'-phosphate (PLP), the active form of vitamin B6, has been implicated in preventing human pathologies, such as diabetes and cancer. However, the mechanisms underlying the beneficial effects of PLP are still unclear. Using Drosophila as a model system, we