Kluczowe dokumenty
EHU097521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FOXP2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TACCAGAAGCGAAGGTCACAAAAGATAACAGGAAGTCCAACCTTAGTAAAAAATATACCTACCAGTTTAGGCTATGGAGCAGCTCTTAATGCCAGTTTGCAGGCTGCCTTGGCAGAGAGCAGTTTACCTTTGCTAAGTAATCCTGGACTGATAAATAATGCATCCAGTGGCCTACTGCAGGCCGTCCACGAAGACCTCAATGGTTCTCTGGATCACATTGACAGCAATGGAAACAGTAGTCCGGGCTGCTCACCTCAGCCGCACATACATTCAATCCACGTCAAGGAAGAGCCAGTGATTGCAGAGGATGAAGACTGCCCAATGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W-X Wang et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 23(15), 6467-6477 (2019-08-06)
Colorectal carcinoma (CRC) is a common malignant tumor of the digestive tract that occurs in the colon, and the incidence is the third in the gastrointestinal tumor. Recently, the dysregulated expression of microRNA-9 (miR-9) has been identified in many human
Yixiao Liu et al.
International journal of molecular sciences, 21(6) (2020-03-19)
Diabetes mellitus is a growing global health issue nearly across the world. Diabetic patients who are prone to develop diabetes-related complications often exhibit progressive neuropathy (painless and sensory loss). It is usual for small wounds to progress to ulceration, which