Kluczowe dokumenty
EHU097001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DMBT1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCCTTACTACGTGGACCTGAACCAGGACTTGTACGTTCAGGCTGAAATCCTCCATTCTGATGCTGTACTGACCTTGTTTGTGGACACCTGCGTGGCATCACCATACTCCAATGACTTCACGTCTTTGACTTATGATCTAATCCGGAGTGGATGCGTGAGGGATGACACCTACGGACCCTACTCCTCGCCATCTCTTCGCATTGCCCGCTTCCGGTTCAGGGCCTTCCACTTCCTGAACCGCTTCCCCTCCGTGTACCTGCGTTGTAAAATGGTGGTGTGCAGAGCGTATGACCCCTCTTCCCGCTGCTACCGAGGCTGTGTGTTGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao Liang et al.
Nature communications, 10(1), 4579-4579 (2019-10-09)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disorder characterized by progressive bone erosion. Leflunomide is originally developed to suppress inflammation via its metabolite A77 1726 to attenuate bone erosion. However, distinctive responsiveness to Leflunomide is observed among RA individuals. Here
S C Chang et al.
Cell death and differentiation, 21(9), 1388-1398 (2014-05-03)
The checkpoint between the life and death of macrophages is crucial for the host's frontline immune defense during acute phase infection. However, the mechanism as to how the immune cell equilibrates between apoptosis and immune response is unclear. Using in