Kluczowe dokumenty
EHU096281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATXN1 (1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAGCACTTTGACTGCTCTGGAGTAGGGTTGTACAATTTCAAGGAATGTTTGGATTTCCTGCATCTTGTGGATTACTCCTTAGATACCGCATAGATTGCAATATAATGCTGCATGTTCAAGATGAACAGTAGCTCCTAGTAATCATAAAATCCACTCTTTGCACAGTTTGATCTTTACTGAAATATGTTGCCAAAATTTATTTTTGTTGTTGTAGCTCTGGATTTTGTTTTGTTTTGTTTTTTAAGGAAACGATTGACAATACCCTTTAACATCTGTGACTACTAAGGAAACCTATTTCTTTCATAGAGAGAAAAATCTCCAATGCTTTTGAAGACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A-Ram Kang et al.
Oncotarget, 8(11), 18248-18259 (2017-02-18)
The mutant form of the protein ataxin-1 (ATXN1) causes the neurodegenerative disease spinocerebellar ataxia type-1. Recently, ATXN1 was reported to enhance E-cadherin expression in the breast cancer cell line MCF-7, suggesting a potential association between ATXN1 and cancer development. In
Larissa Nitschke et al.
Genes & development, 34(17-18), 1147-1160 (2020-08-09)
Identifying modifiers of dosage-sensitive genes involved in neurodegenerative disorders is imperative to discover novel genetic risk factors and potential therapeutic entry points. In this study, we focus on Ataxin-1 (ATXN1), a dosage-sensitive gene involved in the neurodegenerative disease spinocerebellar ataxia
Yuka Sugihara et al.
PloS one, 14(5), e0217394-e0217394 (2019-05-29)
Recently, we showed that imidazole dipeptide such as carnosine contained abundantly in chicken breast meat improves brain function in a double-blind randomized controlled trial. However, the underlying molecular mechanisms remain unknown. Here, we investigated whether carnosine activates intestinal epithelial cells