Kluczowe dokumenty
EHU095811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RLN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCTATCTGAGAGGCAACCATCATTACCAGAGCTACAGCAGTATGTACCTGCATTAAAGGATTCCAATCTTAGCTTTGAAGAATTTAAGAAACTTATTCGCAATAGGCAAAGTGAAGCCGCAGACAGCAATCCTTCAGAATTAAAATACTTAGGCTTGGATACTCATTCTCAAAAAAAGAGACGACCCTACGTGGCACTGTTTGAGAAATGTTGCCTAATTGGTTGTACCAAAAGGTCTCTTGCTAAATATTGCTGAGATGAAGCTAATTGTGCACATCTTGTCTAATTTTCACACATAGTCTTGATGACATTTCACTGATGCTTCTGTCAGGTCCCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pengfei Liu et al.
Life sciences, 230, 45-54 (2019-05-28)
The action of cell-based therapy against acute kidney injury (AKI) has been demonstrated by different groups for years. However, which kind of cells hold best therapeutic effect remains unclear. In this study, we mainly explored whether human placental trophoblast cells
Wei Guo et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(11), 9049-9057 (2015-06-19)
A recent study reported that miR-570 was the most important microRNA in the microRNA gene networks of alcoholic liver disease that has the potential of progressing to hepatocellular carcinoma. However, litter is known regarding the expression and specific function of