Kluczowe dokumenty
EHU095241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FGFR3 (1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGTGCAGGTTCCGATGTTATTAGATGTTACAAGTTTATATATATCTATATATATAATTTATTGAGTTTTTACAAGATGTATTTGTTGTAGACTTAACACTTCTTACGCAATGCTTCTAGAGTTTTATAGCCTGGACTGCTACCTTTCAAAGCTTGGAGGGAAGCCGTGAATTCAGTTGGTTCGTTCTGTACTGTTACTGGGCCCTGAGTCTGGGCAGCTGTCCCTTGCTTGCCTGCAGGGCCATGGCTCAGGGTGGTCTCTTCTTGGGGCCCAGTGCATGGTGGCCAGAGGTGTCACCCAAACCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Josine M Quispel-Janssen et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(1), 84-94 (2017-10-25)
Purpose: Despite intense research, treatment options for patients with mesothelioma are limited and offer only modest survival advantage. We screened a large panel of compounds in multiple mesothelioma models and correlated sensitivity with a range of molecular features to detect
Xina Xie et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(2), 1226-1234 (2019-07-19)
Fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3) is a high frequency mutant gene in bladder cancer (BCa) and has become a promising therapeutic target due to its involvement in cell proliferation and migration. However, whether and how FGFR3 mutations affects BCa
Evan K Day et al.
Cell reports, 30(10), 3383-3396 (2020-03-12)
SPRY2 is a purported tumor suppressor in certain cancers that promotes tumor growth and resistance to receptor tyrosine kinase inhibitors in glioblastoma. Here, we identify a SPRY2-dependent bypass signaling mechanism in glioblastoma that drives resistance to EGFR and MET inhibition.
Takeshi Okada et al.
Molecular neurobiology, 56(12), 8203-8219 (2019-06-17)
Neuronal apoptosis is a common and critical pathology following subarachnoid hemorrhage (SAH). We investigated the anti-apoptotic property of fibroblast growth factor (FGF)-2 after SAH in rats. A total of 289 rats underwent endovascular perforation to induce SAH or sham operation.
V Tassinari et al.
Cell death & disease, 6, e1688-e1688 (2015-03-15)
Both fibroblast growth factor 9 (Fgf9) and Kit Ligand (Kl) signal through tyrosine kinase receptors, yet they exert opposite effects on meiotic differentiation in postnatal spermatogonia, Fgf9 acting as a meiosis-inhibiting substance and Kl acting as a promoter of the