Kluczowe dokumenty
EHU095161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NCAM1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGTGGTTACAGGCGAGGATGGCAGTGAGTCAGAGGCCACCGTCAACGTGAAGATCTTTCAGAAGCTCATGTTCAAGAATGCGCCAACCCCACAGGAGTTCCGGGAGGGGGAAGATGCCGTGATTGTGTGTGATGTGGTCAGCTCCCTCCCACCAACCATCATCTGGAAACACAAAGGCCGAGATGTCATCCTGAAAAAAGATGTCCGATTCATAGTCCTGTCCAACAACTACCTGCAGATCCGGGGCATCAAGAAAACAGATGAGGGCACTTATCGCTGTGAGGGCAGAATCCTGGCACGGGGGGAGATCAACTTCAAGGACATTCAGGTCATTGTGAATGTGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongguang Yang et al.
BMC cell biology, 11, 78-78 (2010-10-20)
The proliferation and final density of Sertoli cells in the testis are regulated by hormones and local factors. Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), a distantly related member of the transforming growth factor-β superfamily, and its receptor subunits GDNF family
Natacha Coppieters et al.
Brain research, 1710, 199-208 (2018-12-26)
The neural cell adhesion molecule (NCAM) is a transmembrane protein involved in major cellular processes. The addition of polysialic acid (PSA), a post-translational modification (PTM) almost exclusively carried by NCAM, alters NCAM properties and functions and is therefore tightly regulated.
Chunlei Yu et al.
Toxicology mechanisms and methods, 26(9), 635-643 (2016-11-08)
Curcuma phaeocaulis Val. is a Chinese medicinal herb that is contraindicated during pregnancy for over a thousand years in China. The aims of the present study were to evaluate the effect of curcumol (one of the major components of C.
Mizuki Sumida et al.
The Journal of biological chemistry, 290(21), 13202-13214 (2015-03-10)
As acidic glycocalyx on primary mouse microglial cells and a mouse microglial cell line Ra2, expression of polysialic acid (polySia/PSA), a polymer of the sialic acid Neu5Ac (N-acetylneuraminic acid), was demonstrated. PolySia is known to modulate cell adhesion, migration, and