Kluczowe dokumenty
EHU094991
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human WFDC2 (1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGGCTTCACCCTAGTCTCAGGCACAGGAGCAGAGAAGACTGGCGTGTGCCCCGAGCTCCAGGCTGACCAGAACTGCACGCAAGAGTGCGTCTCGGACAGCGAATGCGCCGACAACCTCAAGTGCTGCAGCGCGGGCTGTGCCACCTTCTGCTCTCTGCCCAATGATAAGGAGGGTTCCTGCCCCCAGGTGAACATTAACTTTCCCCAGCTCGGCCTCTGTCGGGACCAGTGCCAGGTGGACAGCCAGTGTCCTGGCCAGATGAAATGCTGCCGCAATGGCTGTGGGAAGGTGTCCTGTGTCACTCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaushal Parikh et al.
Nature, 567(7746), 49-55 (2019-03-01)
The colonic epithelium facilitates host-microorganism interactions to control mucosal immunity, coordinate nutrient recycling and form a mucus barrier. Breakdown of the epithelial barrier underpins inflammatory bowel disease (IBD). However, the specific contributions of each epithelial-cell subtype to this process are