Kluczowe dokumenty
EHU094941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HNRNPD (1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTTGCCGAAATTGAGGACATGATTAAAATTGCAGTGAAGTTTGAAATGTTTTTAGCAAAATCTAATTTTTGCCATAATGTGTCCTCCCTGTCCAAATTGGGAATGACTTAATGTCAATTTGTTTGTTGGTTGTTTTAATAATACTTCCTTATGTAGCCATTAAGATTTATATGAATATTTTCCCAAATGCCCAGTTTTTGCTTAATATGTATTGTGCTTTTTAGAACAAATCTGGATAAATGTGCAAAAGTACCCCTTTGCACAGATAGTTAATGTTTTATGCTTCCATTAAATAAAAAGGACTTAAAATCTGTTAATTATAATAGAAATGCGGCTAGTTCAGAGAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuhong Sun et al.
The Journal of biological chemistry, 291(50), 25823-25836 (2016-10-28)
Autotaxin (ATX) is a key enzyme that converts lysophosphatidylcholine (LPC) into lysophosphatidic acid (LPA), a lysophospholipid mediator that regulates cellular activities through its specific G protein-coupled receptors. The ATX-LPA axis plays an important role in various physiological and pathological processes
Luigi Alfano et al.
Nucleic acids research, 47(8), 4068-4085 (2019-02-26)
DNA double strand break (DSB) repair through homologous recombination (HR) is crucial to maintain genome stability. DSB resection generates a single strand DNA intermediate, which is crucial for the HR process. We used a synthetic DNA structure, mimicking a resection
Huiwen Song et al.
Autophagy, 15(8), 1419-1437 (2019-03-15)
N6-methyladenosine (m6A) mRNA modifications play critical roles in various biological processes. However, no study addresses the role of m6A in macroautophagy/autophagy. Here, we show that m6A modifications are increased in H/R-treated cardiomyocytes and ischemia/reperfusion (I/R)-treated mice heart. We found that