Kluczowe dokumenty
EHU093311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EHD1 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCGATGAGTTCTCGGAAGTGATCAAGGCTCTGAAGAACCATGAGGACAAGATCCGCGTGGTGCTGAACAAGGCAGACCAGATCGAGACGCAGCAGCTGATGCGGGTGTACGGGGCCCTCATGTGGTCCCTGGGCAAGATCATCAACACCCCCGAGGTGGTCAGGGTCTACATCGGCTCCTTCTGGTCCCACCCGCTCCTCATCCCCGACAACCGCAAGCTCTTTGAGGCCGAGGAGCAGGACCTCTTCAAGGACATCCAGTCACTGCCCCGAAACGCCGCCCTCAGGAAGCTCAATGACCTGATCAAGCGGGCACGGCTGGCCAAGGTTCACGCCTACATCATCAGCTCCCTCAAGAAAGAGATGCCCAATGTCTTTGGTAAAGAGAGCAAAAAGAAAGAGCTGGTGAACAACCTCGGAGAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trey Farmer et al.
Journal of cell science, 130(14), 2359-2370 (2017-06-10)
Mitochondria play essential roles in cellular energy processes, including ATP production, control of reactive oxygen species (ROS) and apoptosis. While mitochondrial function is regulated by the dynamics of fusion and fission, mitochondrial homeostasis remains incompletely understood. Recent studies implicate dynamin-2
Eric C Tom et al.
Molecular and cellular biology, 40(7) (2020-01-15)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) is a prototype receptor tyrosine kinase and an oncoprotein in many solid tumors. Cell surface display of EGFR is essential for cellular responses to its ligands. While postactivation endocytic trafficking of EGFR has been well