Kluczowe dokumenty
EHU093241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DLC1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCTGTTTGTTGAGGGTCTGTATTCATAGACCTTGACTGGAATATGTAAGACTGTGCAAAAAAAAAAAAAAAATTTATGTGTATTCTTATTCAAATTGCTTCTGAGAAGCAAAACTCTTTAAATACATTATGGAAGATAATGAAGATACTTCATTCTCTTGTGATATCAGTGTATGCGTACCTGTGTCGCTTTATTTGCAGTGTGTTGAGGGACTGGTGTATCCACTGGAATAGTTGGTACTCTTGGATGTGTTTTCTCACCAAGATGAGCAAAGAAAGGTTTGCACAGAGGAGTGTGAATGTGTGTTTGTTGCTGGCTGAATGGCAATAGATGTCTAAGGTGGATTCAGTGTCTGGCACACTGAGACACCTCCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yufei Liu et al.
Molecular and cellular biochemistry, 425(1-2), 47-58 (2016-11-11)
The heterogeneity of breast cancer makes it a challenging solid tumor to diagnose and treat. A tumor suppressor Deleted in Liver Cancer 1 (DLC1) has been reported to be down-regulated or even silenced in several kinds of cancer including breast
Ho-Suk Mun et al.
Scientific reports, 5, 17697-17697 (2015-12-08)
Understanding the mechanisms of memory formation is fundamental to establishing optimal educational practices and restoring cognitive function in brain disease. Here, we show for the first time in a non-primate species, that spatial learning receives a special bonus from self-directed
Yi-Ping Shih et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(12), 3258-3265 (2015-10-03)
DLC1 is a RhoGAP-containing tumor suppressor and many of DLC1's functions are absolutely dependent on its RhoGAP activity. Through its RhoGAP domain, DLC1 inhibits the activity of RhoA GTPase, which regulates actin cytoskeleton networks and dis/assembly of focal adhesions. Tensin1
Tomofumi Fujino et al.
The Journal of toxicological sciences, 40(4), 501-508 (2015-07-15)
Identification of substances with specific toxicity for carcinoma cells promises to facilitate the development of cancer chemotherapeutics that cause minimal side effects. Here, we show that knockdown of the farnesoid X receptor (FXR) effectively suppresses the proliferation of human hepatocellular