Kluczowe dokumenty
EHU093191
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CSNK1A1, CTB-89H12.4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGGTGGAGAAATTGTGCATATGCCAATTTTTTGTTAAAACCTTTTGTTTTGAACTATACTGCTTTGAGATCTCATTTCAGAAGAACGGCATGAACAGTCTTCAGCCACAGTTGTGATGGTTGTTAAATGCTCACAATTGTGCATTCTTAGGGTTTTTCCATCCCTGGGGTTTGCAAGTTGTTCACTTAAAACATTCTTAAAATGGTTGGCTTCTTGTCTGCAAGCCAGCTGATATGGTAGCAACCAAAGATTCCAGTGTTTGAGCATATGAAAGACTCTGCCTGCTTAATTGTGCTAGAAATAACAGCATCTAAAGTGAAGACTTAAGAAAAACTTAGTGACTACTAGATTATCCTTAGGACTCTGCATTAACTCTATAATGTTCTTGGTATTAAAAAAAAAGCATATTTGTCACAGAAATTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luke J Fulcher et al.
EMBO reports, 20(9), e47495-e47495 (2019-07-25)
The concerted action of many protein kinases helps orchestrate the error-free progression through mitosis of mammalian cells. The roles and regulation of some prominent mitotic kinases, such as cyclin-dependent kinases, are well established. However, these and other known mitotic kinases
Xia Liu et al.
Oncogene, 39(1), 176-186 (2019-08-30)
Somatic missense mutations of the CSNK1A1 gene encoding casein kinase 1 alpha (CK1α) occur in a subset of myelodysplastic syndrome (MDS) with del(5q) karyotype. The chromosomal deletion causes CSNK1A1 haplo-insufficiency. CK1α mutations have also been observed in a variety of