Kluczowe dokumenty
EHU092161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ANTXR1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCACCACTGGAATGAAATCTATTACTTTGTGGAACAGTTGGCTCACAAATTCATCAGCCCACAGTTGAGAATGTCCTTTATTGTTTTCTCCACCCGAGGAACAACCTTAATGAAACTGACAGAAGACAGAGAACAAATCCGTCAAGGCCTAGAAGAACTCCAGAAAGTTCTGCCAGGAGGAGACACTTACATGCATGAAGGATTTGAAAGGGCCAGTGAGCAGATTTATTATGAAAACAGACAAGGGTACAGGACAGCCAGCGTCATCATTGCTTTGACTGATGGAGAACTCCATGAAGATCTCTTTTTCTATTCAGAGAGGGAGGCTAATAGGTCTCGAGATCTTGGTGCAATTGTTTACTGTGTTGGTGTGAAAGATTTCAATGAGACACAGCTGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cai-Xia Wang et al.
American journal of translational research, 12(7), 3557-3576 (2020-08-11)
Tumor endothelial cell marker 8 (TEM8) is a type I transmembrane protein, that has been widely studied in the areas of anthrax toxin infection and tumor angiogenesis. However, the role of TEM8 in the progression of epithelial ovarian cancer (EOC)
Amit Kumar et al.
PloS one, 9(6), e100228-e100228 (2014-06-28)
The Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus infects the human population and maintains latency stage of viral life cycle in a variety of cell types including cells of epithelial, mesenchymal and endothelial origin. The establishment of latent infection by KSHV requires the expression
Maude Gabriel et al.
BMC cancer, 15, 227-227 (2015-04-18)
Modification of splicing by chemotherapeutic drugs has usually been evaluated on a limited number of pre-mRNAs selected for their recognized or potential importance in cell proliferation or apoptosis. However, the pathways linking splicing alterations to the efficiency of cancer therapy