Kluczowe dokumenty
EHU090451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NDEL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAAACTGCTTATTGGAAGGAACTTTCCTTGAAGTATAAGCAAAGCTTCCAGGAAGCTCGGGATGAGCTAGTTGAATTCCAGGAAGGAAGCAGAGAATTAGAAGCAGAGTTGGAGGCACAATTAGTACAGGCTGAACAAAGAAATAGAGACTTGCAGGCTGATAACCAAAGACTGAAATATGAAGTGGAGGCATTAAAGGAGAAGCTAGAGCATCAATATGCACAGAGCTATAAGCAGGTCTCAGTGTTAGAAGATGATTTAAGTCAGACTCGGGCCATTAAGGAGCAGTTGCATAAGTATGTGAGAGAGCTGGAGCAGGCCAACGACGACCTGGAGCGAGCCAAAAGGGCAACAATAGTTTCACTGGAAGACTTTGAACAAAGGCTAAACCAGGCCATT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cory Toth et al.
PloS one, 3(4), e2014-e2014 (2008-04-24)
Failure of axons to regenerate following acute or chronic neuronal injury is attributed to both the inhibitory glial environment and deficient intrinsic ability to re-grow. However, the underlying mechanisms of the latter remain unclear. In this study, we have investigated
Mathieu Chansard et al.
PloS one, 6(1), e14583-e14583 (2011-02-02)
Cytoskeleton dynamics, membranes trafficking and positioning are essential for the proper functioning of any mammalian cell. The identification of the molecules and mechanisms that allow these cellular processes to interface is vital for understanding cell behaviors. Ndel1, the mammalian homolog