Kluczowe dokumenty
EHU089831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MIA3 (1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGAGAGAACAGAATGTCAAGAATCAGGACTTGTTGCAGCAGGAAATCGAAGACTGGAGTAAATTACATGCTGAGCTCAGTGAGCAAATCAAATCATTTGAGAAGTCTCAGAAAGATTTGGAAGTAGCTCTTACTCACAAGGATGATAATATTAATGCTTTGACTAACTGCATTACACAGTTGAATCTGTTAGAGTGTGAATCTGAATCTGAGGGTCAAAATAAAGGTGGAAATGATTCAGATGAATTAGCAAATGGAGAAGTGGGAGGTGACCGGAATGAGAAGATGAAAAATCAAATTAAGCAGATGATGGATGTCTCTCGGACACAGACTGCAATATCGGTAGTTGAAGAGGATCTAAAGCTTTTACAGCTTAAGCTAAGAGCCTCCGTGTCCACTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yabo Li et al.
Journal of the American Heart Association, 9(7), e014146-e014146 (2020-04-03)
Background Epistasis describes how gene-gene interactions affect phenotypes, and could have a profound impact on human diseases such as coronary artery disease (CAD). The goal of this study was to identify gene-gene interactions in CAD using an easily generalizable multi-stage
Jessica L Maiers et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 65(3), 983-998 (2017-01-01)
Fibrogenesis encompasses the deposition of matrix proteins, such as collagen I, by hepatic stellate cells (HSCs) that culminates in cirrhosis. Fibrogenic signals drive transcription of procollagen I, which enters the endoplasmic reticulum (ER), is trafficked through the secretory pathway, and
Joan Chang et al.
Nature cell biology, 22(1), 74-86 (2020-01-08)
Collagen is the most abundant secreted protein in vertebrates and persists throughout life without renewal. The permanency of collagen networks contrasts with both the continued synthesis of collagen throughout adulthood and the conventional transcriptional/translational homeostatic mechanisms that replace damaged proteins