Kluczowe dokumenty
EHU088931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MSN
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCACCTGGCTGAAACTCAATAAGAAGGTGACTGCCCAGGATGTGCGGAAGGAAAGCCCCCTGCTCTTTAAGTTCCGTGCCAAGTTCTACCCTGAGGATGTGTCCGAGGAATTGATTCAGGACATCACTCAGCGCCTGTTCTTTCTGCAAGTGAAAGAGGGCATTCTCAATGATGATATTTACTGCCCGCCTGAGACCGCTGTGCTGCTGGCCTCGTATGCTGTCCAGTCTAAGTATGGCGACTTCAATAAGGAAGTGCATAAGTCTGGCTACCTGGCCGGAGACAAGTTGCTCCCGCAGAGAGTCCTGGAACAGCACAAACTCAACAAGGACCAGTGGGAGGAGCGGATCCAGGTGTGGCATGAGGAACACCGTGGCATGCTCAGGGAGGATGCTGTCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shubing Lan et al.
Biochemical and biophysical research communications, 524(4), 861-868 (2020-02-15)
Moesin has been proved to be implicated in invasiveness and metastasis in many other cancers, but unclear in HCC. Thus, this study was performed to investigate the clinical significance of moesin and its biological functions in HCC. The results showed
Bernard Degryse et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 88, 14-22 (2017-05-06)
The glycosyl-phosphatidyl-inositol (GPI)-anchored urokinase receptor (uPAR) has no intracellular domain, but nevertheless initiates signalling through proximal interactions with other membrane receptors including integrins. The relationships between uPAR and ezrin/radixin/moesin (ERM) proteins, moesin and merlin have never been explored. Moesin and
Yutaro Hoshi et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 40(7), 1533-1545 (2019-08-15)
The purpose of this study was to clarify the roles of ERM proteins (ezrin/radixin/moesin) in the regulation of membrane localization and transport activity of transporters at the human blood-brain barrier (BBB). Ezrin or moesin knockdown in a human in vitro BBB
Yao-yin Li et al.
Oral oncology, 51(10), 935-943 (2015-07-22)
The present study aimed to clarify the role of Moesin in oral squamous cell carcinoma (OSCC) progression, especially in regulation of cell motility. Immunohistochemistry and western blotting were used to investigate the expression of Moesin, E-cadherin, p120-catenin and MT1-MMP in
Liza Botros et al.
Journal of cell science, 133(9) (2020-03-22)
Endothelial barrier dysfunction leads to edema and vascular leak, causing high morbidity and mortality. Previously, Abl kinase inhibition has been shown to protect against vascular leak. Using the distinct inhibitory profiles of clinically available Abl kinase inhibitors, we aimed to