Kluczowe dokumenty
EHU088901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SCAP
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACGACCGTGTACATTGACCAGACCATGGTGCTGGCCAGTGGAGGACAAGATGGGGCCATCTGCCTGTGGGATGTACTGACTGGCAGCCGGGTCAGCCATGTGTTTGCTCACCGTGGGGATGTCACCTCCCTTACCTGTACCACCTCCTGTGTCATCAGCAGTGGCCTGGATGACCTCATCAGCATCTGGGACCGCAGCACAGGCATCAAGTTCTACTCCATTCAGCAGGACCTGGGCTGTGGTGCAAGCTTGGGTGTCATCTCAGACAACCTGCTGGTGACTGGCGGCCAGGGCTGTGTCTCCTTTTGGGACCTAAACTACGGGGACCTGTTACAGACAGTCTACCTGGGGAAGAACAGTGAGGCCCAGCCTGCCCGCCAGATCCTGGTGCTGGACAAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kristian K Jensen et al.
Journal of lipid research, 57(12), 2150-2162 (2016-10-22)
SREBP cleavage-activating protein (SCAP) is a key protein in the regulation of lipid metabolism and a potential target for treatment of dyslipidemia. SCAP is required for activation of the transcription factors SREBP-1 and -2. SREBPs regulate the expression of genes