Kluczowe dokumenty
EHU088371
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MAP1LC3A
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCGCTACAAGGGTGAGAAGCAGCTGCCCGTCCTGGACAAGACCAAGTTTTTGGTCCCGGACCATGTCAACATGAGCGAGTTGGTCAAGATCATCCGGCGCCGCCTGCAGCTGAACCCCACGCAGGCCTTCTTCCTGCTGGTGAACCAGCACAGCATGGTGAGTGTGTCCACGCCCATCGCGGACATCTACGAGCAGGAGAAAGACGAGGACGGCTTCCTCTATATGGTCTACGCCTCCCAGGAAACCTTCGGCTTCTGAGCCAGCAGTAGGGGGGCTCGGCCTGGGAGTCGGGCGGCCCCGGTCAGGCCCTGCCCAGAGAGCTCCTGGTTCCTGAACTGAGCTGCCTCTACCGTGGTGGGCTGGGCAGGCATGTGCCCCCCTAGTCAGAGGGCACCAAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Jung Lee et al.
Metabolism: clinical and experimental, 64(9), 1134-1145 (2015-06-09)
Autophagy has emerged as a potentially important factor in the pathogenesis of atherosclerosis. Dehydroepiandrosterone (DHEA) is an adrenal steroid of great recent interest due to its anti-aging and anti-atherogenic effects; however, little is known about its role in autophagy and
Lingxia Li et al.
International journal of molecular medicine, 36(1), 316-322 (2015-05-29)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a progressive pulmonary vascular disorder with high morbidity and mortality, and is characterized by excessive growth of endothelial cells. Recently, the mammalian target of rapamycin (mTOR) has attracted increasing attention due to its potential as