Kluczowe dokumenty
EHU088281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MAP2K3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGTGAACTCACAGGAGCAGAAGCGGCTGCTCATGGACCTGGACATCAACATGCGCACGGTCGACTGTTTCTACACTGTCACCTTCTACGGGGCACTATTCAGAGAGGGAGACGTGTGGATCTGCATGGAGCTCATGGACACATCCTTGGACAAGTTCTACCGGAAGGTGCTGGATAAAAACATGACAATTCCAGAGGACATCCTTGGGGAGATTGCTGTGTCTATCGTGCGGGCCCTGGAGCATCTGCACAGCAAGCTGTCGGTGATCCACAGAGATGTGAAGCCCTCCAATGTCCTTATCAACAAGGAGGGCCATGTGAAGATGTGTGACTTTGGCATCAGTGGCTACTTGGTGGACTCTGTGGCCAAGACGATGGATGCCGGCTGCAAGCCCTACATGGCCCCTGAGAGGATCAACCCAGAGCTGAAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng-Fang Tsai et al.
Toxicology and applied pharmacology, 338, 182-190 (2017-11-29)
Connexins are widely supported as tumor suppressors due to their downregulation in cancers, nevertheless, more recent evidence suggests roles for connexins in facilitating tumor progression in later stages, including metastasis. One of the key factors regulating the expression, modification, stability
Feng He et al.
Journal of translational medicine, 17(1), 335-335 (2019-10-06)
The P38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway plays an essential role in CVB3-induced diseases. We previously demonstrated microRNA-21 has potential inhibitory effect on the MAP2K3 which locates upstream of P38 MAPK and was upregulated in mouse hearts upon CVB3 infection.
Jing Wang et al.
Cell transplantation, 29, 963689720938023-963689720938023 (2020-07-02)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic autoimmune disease. New evidence suggested that linc02381 suppressed colorectal cancer progression by regulating PI3 K signaling pathway, but the role of linc02381 in other diseases, such as RA, remains unclear. This study aimed
Chien-Hsing Lee et al.
Oncotarget, 8(29), 47425-47439 (2017-05-26)
Alpha-mangostin, a natural xanthonoid, has been reported to possess the anti-cancer property in various types of human cancer. However, its effects and mechanism of α-mangostin in cervical cancer remain unclear. We found that α-mangostin effectively inhibited cell viability, resulted in