Kluczowe dokumenty
EHU087281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ACSL3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAATTTCAAATGCTTATGAATCAAATCATTGTTGAACAAAAGATTTGTTGCTGTGTAATTATTGTCTTGTATGCATTTGAGAGAAATAAATATACCCATACTTATGTTTTAAGAAGTTGAGATCTTGTGAATATATGCCTGTCAGTGTCTTCTTTATATATTTATTTTTTATTAGAAAAAATGAAGTTTGGTTGGTGATGCATGAAACAAAATAGCAAGAGAGGGTTATAGTTTAATAGTAAGGGAGATAACACAGCATGTGTAGCACCAGTTGATAATTGGTCTCTAGTAGCTTACTGTCAAAATGTTCAATGAAGTCTTCTGTTCATCTGTTGAAACTAGGAAAATACCCAAACTTAAATGGAAGAATTCTGAAAGAGAGGATAGAATTTAAAGAACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sanchari Datta et al.
The Journal of cell biology, 218(4), 1335-1351 (2019-02-16)
Lipid droplets (LDs) are nutrient reservoirs used by cells to maintain homeostasis. Nascent droplets form on the endoplasmic reticulum (ER) and grow following an influx of exogenous fatty acids (FAs). The budding of LDs requires extensive ER-LD crosstalk, but how
Veijo T Salo et al.
Developmental cell, 50(4), 478-493 (2019-06-11)
Seipin is an oligomeric integral endoplasmic reticulum (ER) protein involved in lipid droplet (LD) biogenesis. To study the role of seipin in LD formation, we relocalized it to the nuclear envelope and found that LDs formed at these new seipin-defined