Kluczowe dokumenty
EHU086641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC12A9
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGAACACACTGGCTGCTGTGGTCACTGTCTTCTACCTGGTGGCCTATGCTGCCGTGGACCTGTCCTGCCTGAGCCTGGAGTGGGCCTCGGCCCCCAACTTCCGCCCCACCTTCAGCCTGTTCTCCTGGCACACCTGCCTGCTGGGGGTGGCCTCCTGCCTGCTCATGATGTTCCTCATCAGTCCTGGCGCGGCTGGTGGCTCCCTGCTCCTCATGGGTCTGCTGGCTGCCCTGCTCACCGCGCGAGGAGGCCCCAGTAGCTGGGGCTATGTCAGCCAGGCCTTGCTTTTCCACCAGGTGCGTAAGTATCTGCTTCGGCTGGACGTCCGGAAGGATCACGTGAAGTTCTGGCGGCCCCAGCTGCTGCTCCTGGTGGGGAACCCCCGGGGCGCCCTGCCTCTGCTGCGGTTGGCCAACCAGCTTAAGAAGGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna E Vilgelm et al.
EBioMedicine, 24, 43-55 (2017-10-17)
Antagonists of MDM2-p53 interaction are emerging anti-cancer drugs utilized in clinical trials for malignancies that rarely mutate p53, including melanoma. We discovered that MDM2-p53 antagonists protect DNA from drug-induced damage in melanoma cells and patient-derived xenografts. Among the tested DNA
Desheng Zhong et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(9), 1624-1635 (2014-05-03)
Pan-Bcl-2 family inhibitor obatoclax has been demonstrated to be effective against various cancers, of which the mechanism of action is not fully understood. In this study, we demonstrate that obatoclax suppressed esophageal cancer cell viability with concomitant G1/G0-phase cell cycle
S Kagawa et al.
Oncogene, 34(18), 2347-2359 (2014-06-17)
Notch activity regulates tumor biology in a context-dependent and complex manner. Notch may act as an oncogene or a tumor-suppressor gene even within the same tumor type. Recently, Notch signaling has been implicated in cellular senescence. Yet, it remains unclear