Kluczowe dokumenty
EHU086001
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VPS13B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTGCTCAGCATAAAGGTCAAGAGTTATATTCACAGCAAGATGAGGAGCAGCCACAGGGATGGGTGTCATGGGCCTGGTCCTTTGTGCCTGCAATTGTGAGTTATGACGATGGCGAGGAAGACTTTGTTGGGAACGATCCTGCATCAACCATGCATCAACAAAAAGCACAGACTTTGAAGGATCCTATTGTTTCTATAGGATTTTATTGCACAAAGGCAACGGTGACTTTCAAACTCACAGAAATGCAAGTTGAGAGTAGTTATTACAGTCCACAGAAAGTAAAATCTAAAGAAGTATTGTGTTGGGAACAAGAAGGAACTACAGTTGAGGCCCTTATGATGGGAGAACCTTTCTTTGATTGCCAGATTGGGTTTGTTGGTTGCAGAGCCATGTGCCTTAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laurence Duplomb et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 97(5), 633-645 (2019-03-08)
Cohen syndrome (CS) is a rare genetic disorder due to mutations in VPS13B gene. Among various clinical and biological features, CS patients suffer from inconsistent neutropenia, which is associated with recurrent but minor infections. We demonstrate here that this neutropenia