Kluczowe dokumenty
EHU085491
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FGFR4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAAAGACAACGCCTCTGACAAGGACCTGGCCGACCTGGTCTCGGAGATGGAGGTGATGAAGCTGATCGGCCGACACAAGAACATCATCAACCTGCTTGGTGTCTGCACCCAGGAAGGGCCCCTGTACGTGATCGTGGAGTGCGCCGCCAAGGGAAACCTGCGGGAGTTCCTGCGGGCCCGGCGCCCCCCAGGCCCCGACCTCAGCCCCGACGGTCCTCGGAGCAGTGAGGGGCCGCTCTCCTTCCCAGTCCTGGTCTCCTGCGCCTACCAGGTGGCCCGAGGCATGCAGTATCTGGAGTCCCGGAAGTGTATCCACCGGGACCTGGCTGCCCGCAATGTGCTGGTGACTGAGGACAATGTGATGAAGATTGCTGACTTTGGGCTGGCCCGCGGCGTCCACCACATTGACTACTATAAGAAAACCAGCAACGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiuchen Cai et al.
Life sciences, 248, 117465-117465 (2020-02-28)
Severe peripheral nerve injury leads to skeletal muscle atrophy and impaired limb function that is not sufficiently improved by existing treatments. Fibroblast growth factor 6 (FGF6) is involved in tissue regeneration and is dysregulated in denervated rat muscles. However, the
Susagna Padrissa-Altés et al.
Gut, 64(9), 1444-1453 (2014-11-25)
Fibroblast growth factors (Fgfs) are key orchestrators of development, and a role of Fgfs in tissue repair is emerging. Here we studied the consequences of inducible loss of Fgf receptor (Fgfr) 4, the major Fgf receptor (Fgfr) on hepatocytes, alone
Huan Lin et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1515-1515 (2020-01-11)
Endocrine fibroblast growth factor (FGF) 19 has been shown to be capable of maintaining bile acid (BA) homeostasis and thus hold promise to be a potential therapeutic agent for cholestasis liver disease. However, whether paracrine FGFs possess this BA regulatory
Jing Yang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(20), 3318-3330 (2015-09-18)
Fibroblast growth factors (FGF1, FGF2 and FGF4) and fibroblast growth factor receptors (FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4) have been reported to be expressed in preimplantation embryos and be required for their development. However, the functions of these molecules in trophectoderm
Shuxin Han et al.
Nature communications, 6, 7231-7231 (2015-06-05)
Circadian control of nutrient availability is critical to efficiently meet the energetic demands of an organism. Production of bile acids (BAs), which facilitate digestion and absorption of nutrients, is a major regulator of this process. Here we identify a KLF15-Fgf15