Kluczowe dokumenty
EHU085471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SDC3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCCCAACTCCAGAGACCTTCCTGACCACAATCCGGGATGAGCCAGAGGTTCCGGTGAGTGGGGGGCCCAGTGGAGACTTCGAGCTGCCAGAAGAAGAGACCACACAACCAGACACAGCCAATGAGGTGGTAGCTGTGGGAGGGGCTGCGGCCAAGGCATCATCTCCACCTGGGACACTGCCCAAGGGTGCCCGCCCGGGCCCTGGCCTCCTGGACAATGCCATCGACTCGGGCAGCTCAGCTGCTCAGCTGCCTCAGAAGAGTATCCTGGAGCGGAAGGAGGTGCTCGTAGCTGTGATTGTGGGCGGGGTGGTGGGCGCCCTCTTTGCTGCCTTCTTGGTCACACTGCTCATCTATCGTATGAAGAAAAAGGATGAGGGCAGCTACACGCTGGAGGAACCCAAGCAGGCGAGCGTCACATACCAGAAGCCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anissa Kempf et al.
Developmental cell, 43(1), 24-34 (2017-09-26)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) critically modulate adhesion-, growth-, and migration-related processes. Here, we show that the transmembrane protein, Nogo-A, inhibits neurite outgrowth and cell spreading in neurons and Nogo-A-responsive cell lines via HSPGs. The extracellular, active 180 amino acid Nogo-A
Erik H Knelson et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3016-3031 (2014-06-18)
Neuroblastoma prognosis is dependent on both the differentiation state and stromal content of the tumor. Neuroblastoma tumor stroma is thought to suppress neuroblast growth via release of soluble differentiating factors. Here, we identified critical growth-limiting components of the differentiating stroma