Kluczowe dokumenty
EHU084891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC8A1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTGGCCCTTACCATTATCCGCAGAGGTGGTGATTTGACTAACACTGTGTTTGTTGACTTCAGAACAGAGGATGGCACAGCAAATGCTGGGTCTGATTATGAATTTACTGAAGGAACTGTGGTGTTTAAGCCTGGTGATACCCAGAAGGAAATCAGAGTGGGTATCATAGATGATGATATCTTTGAGGAGGATGAAAATTTCCTTGTGCATCTCAGCAATGTCAAAGTATCTTCTGAAGCTTCAGAAGATGGCATACTGGAAGCCAATCATGTTTCTACACTTGCTTGCCTCGGATCTCCCTCCACTGCCACTGTAACTATTTTTGATGATGACCACGCAGGCATTTTTACTTTTGAGGAACCTGTGACTCATGTGAGTGAGAGCATTGGCATCATGGAGGTGAAAGTATTGAGAACATCTGGAGCTCGAGGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guendalina Bastioli et al.
Cell death & disease, 10(2), 80-80 (2019-01-30)
Progressive accumulation of α-synuclein (α-syn) and exposure to environmental toxins are risk factors that may both concur to Parkinson's disease (PD) pathogenesis. Electrophysiological recordings of field postsynaptic potentials (fEPSPs) and Ca2+ measures in striatal brain slices and differentiated SH-SY5Y cells
Silvia Piccirillo et al.
Cell death & disease, 9(7), 731-731 (2018-06-30)
In brain ischemia, reduction in oxygen and substrates affects mitochondrial respiratory chain and aerobic metabolism, culminating in ATP production impairment, ionic imbalance, and cell death. The restoration of blood flow and reoxygenation are frequently associated with exacerbation of tissue injury
Barbora Chovancova et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 44(2), 763-777 (2017-11-24)
Melatonin is a hormone transferring information about duration of darkness to the organism and is known to modulate several signaling pathways in the cells, e.g. generation of endoplasmic reticulum stress, oxidative status of the cells, etc. Melatonin has been shown
M Song et al.
British journal of pharmacology, 171(14), 3432-3447 (2014-03-20)
SKF 96365 is well known for its suppressing effect on human glioblastoma growth by inhibiting pre-activated transient receptor potential canonical (TRPC) channels and Ca(2+) influx. The effect of SKF 96363 on glioblastoma cells, however, may be multifaceted and this possibility