Kluczowe dokumenty
EHU083941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VEGFA
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTCCGAAACCATGAACTTTCTGCTGTCTTGGGTGCATTGGAGCCTTGCCTTGCTGCTCTACCTCCACCATGCCAAGTGGTCCCAGGCTGCACCCATGGCAGAAGGAGGAGGGCAGAATCATCACGAAGTGGTGAAGTTCATGGATGTCTATCAGCGCAGCTACTGCCATCCAATCGAGACCCTGGTGGACATCTTCCAGGAGTACCCTGATGAGATCGAGTACATCTTCAAGCCATCCTGTGTGCCCCTGATGCGATGCGGGGGCTGCTGCAATGACGAGGGCCTGGAGTGTGTGCCCACTGAGGAGTCCAACATCACCATGCAGATTATGCGGATCAAACCTCACCAAGGCCAGCACATAGGAGAGATGAGCTTCCTACAGCACAACAAATGTGAATGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huan Sun et al.
Journal of cellular physiology, 234(11), 20623-20633 (2019-04-21)
Myocardial ischemia is accompanied with hypoxia injury in myocardial cells. Long noncoding RNAs (lncRNA) CAMK2D-associated transcript 1 (C2dat1) C2dat1) has been linked with several ischemic diseases. However, the investigation regarding its role in myocardial ischemia is relatively rare. The aim
Jae Hyeop Lee et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 263, 29-38 (2017-04-05)
RNA, one of the major biological macromolecules, has been considered as an attractive building material for bottom-up fabrication of nanostructures in the past few decades due to advancements in RNA biology, RNA chemistry and RNA nanotechnology. Most recently, an isothermal
Alberto Ouro et al.
Experimental cell research, 361(2), 277-283 (2017-10-31)
The bioactive sphingolipid ceramide 1-phosphate (C1P) regulates cell division in a variety of cell types including macrophages. However, the mechanisms involved in this action are not completely understood. In the present work we show that C1P stimulates the release of
Zhaohui Liu et al.
Molecular immunology, 106, 153-158 (2019-01-07)
MicroRNAs (miRNAs) play important roles in kidney development and maintenance of kidney physiological functions. MiR-377 has been reported to regulate inflammation in cardiac and cerebral ischemia. However, it remains unclear whether it has a similar function in renal ischemia/reperfusion (I/R).
So Yoon Ahn et al.
Experimental & molecular medicine, 50(4), 26-26 (2018-04-14)
We previously reported the role of vascular endothelial growth factor (VEGF) secreted by mesenchymal stem cells (MSCs) in protecting against neonatal hyperoxic lung injuries. Recently, the paracrine protective effect of MSCs was reported to be primarily mediated by extracellular vesicle