Kluczowe dokumenty
EHU083521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CEP63
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGAGGTTGGAATGTTGCATCAGCAGGTAGAAGAACATGAAAAAATCAAGCAAGAGATGACCATGGAATATAAGCAGGAGTTGAAGAAACTACATGAAGAATTATGCATACTGAAGAGAAGCTATGAAAAGCTTCAGAAAAAGCAAATGAGGGAATTCAGAGGAAATACCAAAAATCACAGGGAAGATCGGTCTGAAATTGAGAGGTTAACTGCAAAAATAGAGGAATTCCGTCAGAAATCGCTGGACTGGGAGAAGCAACGCTTGATTTATCAGCAACAGGTATCTTCACTGGAGGCACAAAGGAAGGCTCTGGCTGAACAATCAGAGATAATTCAGGCTCAGCTTGTCAATCGGAAACAGAAATTAGAGTCTGTGGAACTTTCTAGCCAATCAGAAATTCAACACTTAAGCAGTAAACTGGAGCGGGCTAATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Kubra Gurkaslar et al.
Cell reports, 31(6), 107630-107630 (2020-05-14)
Centrosomes function in key cellular processes ranging from cell division to cellular signaling. Their dysfunction is linked to cancer and developmental disorders. Here, we identify CCDC57 as a pleiotropic regulator of centriole duplication, mitosis, and ciliogenesis. Combining proximity mapping with