Kluczowe dokumenty
EHU082441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DAB2
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGGGACTTTGAGTGCCTTTGCCAGTTATTTCAACAGCAAGGTTGGCATTCCTCAGGAGAATGCAGACCATGATGACTTTGATGCTAATCAACTATTGAACAAGATCAATGAACCACCAAAGCCAGCTCCCAGACAAGTTTCCCTGCCAGTTACCAAATCTACTGACAATGCATTTGAGAACCCTTTCTTTAAAGATTCTTTTGGTTCATCACAAGCCTCTGTGGCTTCTTCTCAACCTGTATCTTCTGAGATGTATAGGGATCCATTTGGAAATCCTTTTGCCTAAATTCTGAACTTGGTCTGCAGACCATCCAGAGGAATAAAAAGGTTGGCCTTAGTAGTCAAAAACAAAGCTGATAGCCAGACACGTTCTGATTTCTGCCCTTGTTCCAGCTTTGACGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan Cheng et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 35, 11-11 (2016-01-16)
MicroRNA-106b (miR-106b) was recently identified as an oncogene participating in cancer progression. Transforming growth factor β1(TGF-β1) is an indispensable cytokine regulating the local microenvironment, thereby promoting cervical cancer progression. However, the roles of miR-106b in cervical carcinoma progression and TGF-β1-involvement
Yoshitaka Itami et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-24)
Disabled homolog-2 (DAB2) has been reported to be a tumor suppressor gene. However, a number of contrary studies suggested that DAB2 promotes tumor invasion in urothelial carcinoma of the bladder (UCB). Here, we investigated the clinical role and biological function
Mio Nakanishi et al.
Cell, 177(4), 910-924 (2019-04-16)
The assembly of organized colonies is the earliest manifestation in the derivation or induction of pluripotency in vitro. However, the necessity and origin of this assemblance is unknown. Here, we identify human pluripotent founder cells (hPFCs) that initiate, as well as