Kluczowe dokumenty
EHU082131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FMR1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACCTCAAAGCGAGCACATATGCTGATTGACATGCACTTTCGGAGTCTGCGCACTAAGTTGTCTCTGATAATGAGAAATGAAGAAGCTAGTAAGCAGCTGGAGAGTTCAAGGCAGCTTGCCTCGAGATTTCATGAACAGTTTATCGTAAGAGAAGATCTGATGGGTCTAGCTATTGGTACTCATGGTGCTAATATTCAGCAAGCTAGAAAAGTACCTGGGGTCACTGCTATTGATCTAGATGAAGATACCTGCACATTTCATATTTATGGAGAGGATCAGGATGCAGTGAAAAAAGCTAGAAGCTTTCTCGAATTTGCTGAAGATGTAATACAAGTTCCAAGGAACTTAGTAGGCAAAGTAATAGGAAAAAATGGAAAGCTGATTCAGGAGATTGTGGACAAGTCAGGAGTTGTGAGGGTGAGGATTGAGGCTGAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Muzammil Ahmad et al.
Nucleic acids research, 44(13), 6335-6349 (2016-06-04)
DNA Topoisomerases are essential to resolve topological problems during DNA metabolism in all species. However, the prevalence and function of RNA topoisomerases remain uncertain. Here, we show that RNA topoisomerase activity is prevalent in Type IA topoisomerases from bacteria, archaea
Veronica Nobile et al.
Human genetics, 139(2), 227-245 (2020-01-11)
Fragile X-related disorders are due to a dynamic mutation of the CGG repeat at the 5' UTR of the FMR1 gene, coding for the RNA-binding protein FMRP. As the CGG sequence expands from premutation (PM, 56-200 CGGs) to full mutation
Laurent Ferron et al.
Neurobiology of disease, 138, 104779-104779 (2020-01-29)
Fragile X syndrome (FXS), the most common form of inherited intellectual disability and autism, results from the loss of fragile X mental retardation protein (FMRP). We have recently identified a direct interaction of FMRP with voltage-gated Ca2+ channels that modulates