Kluczowe dokumenty
EHU081781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ST3GAL1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGTGGACCCTATGCTGGAGAAGAGGTCGGTGGGCTGCCGGCGCTGCGCCGTTGTGGGCAACTCGGGCAACCTGAGGGAGTCTTCTTATGGGCCTGAGATAGACAGTCACGACTTTGTCCTCAGGATGAACAAGGCGCCCACGGCAGGGTTTGAAGCTGATGTTGGGACCAAGACCACCCACCATCTGGTGTACCCTGAGAGCTTCCGGGAGCTGGGAGATAATGTCAGCATGATCCTGGTGCCCTTCAAGACCATCGACTTGGAGTGGGTGGTGAGCGCCATCACCACGGGCACCATTTCCCACACCTACATCCCGGTTCCTGCAAAGATCAGAGTGAAACAGGATAAGATCCTGATCTACCACCCAGCCTTCATCAAGTATGTCTTTGACAACTGGCTGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tan-Chi Fan et al.
Cancer letters, 434, 184-195 (2018-07-25)
GFRA1 and RET are overexpressed in estrogen receptor (ER)-positive breast cancers. Binding of GDNF to GFRA1 triggers RET signaling leading to ER phosphorylation and estrogen-independent transcriptional activation of ER-dependent genes. Both GFRA1 and RET are membrane proteins which are N-glycosylated
Wen-Der Lin et al.
Cancer immunology research, 9(1), 113-122 (2020-11-13)
Altered glycosylations, which are associated with expression and activities of glycosyltransferases, can dramatically affect the function of glycoproteins and modify the behavior of tumor cells. ST3GAL1 is a sialyltransferase that adds sialic acid to core 1 glycans, thereby terminating glycan