Kluczowe dokumenty
EHU081271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD276
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGACCACTGTGCAGCCTTATTTCTCCAATGGACATGATTCCCAAGTCATCCTGCTGCCTTTTTTCTTATAGACACAATGAACAGACCACCCACAACCTTAGTTCTCTAAGTCATCCTGCCTGCTGCCTTATTTCACAGTACATACATTTCTTAGGGACACAGTACACTGACCACATCACCACCCTCTTCTTCCAGTGCTGCGTGGACCATCTGGCTGCCTTTTTTCTCCAAAAGATGCAATATTCAGACTGACTGACCCCCTGCCTTATTTCACCAAAGACACGATGCATAGTCACCCCGGCCTTGTTTCTCCAATGGCCGTGATACACTAGTGATCATGTTCAGCCCTGCTTCCACCTGCATAGAATCTTTTCTTCTCAGACAGGGACAGTGCGGCCTCAACATCTCCTGGAGTCTAGAAGCTGTTTCCTTTCCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingwen Zhang et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 99(8), 1117-1129 (2019-03-28)
B7H3 (CD276), a co-stimulator molecule of the cell surface B7 protein superfamily, is expressed on glioblastomas (GBM). Recently, B7H3 functions beyond immune costimulation have been demonstrated. However, the mechanisms underlying B7H3 function are diverse and not well understood. GBM tumors
Feifei Wang et al.
Cancer investigation, 32(6), 262-271 (2014-05-03)
B7-H3 has been detected in different cancers and correlated to tumor progression and outcome in cancer patients. In this study, we investigated the expression of B7-H3 in tissues and cells of primary hepatocellular carcinoma (PHC) patients. The research showed that
Wei Zhang et al.
OncoTargets and therapy, 8, 1721-1733 (2015-07-24)
The role of B7-H3 in acute monocytic leukemia U937 cells has not been thoroughly investigated. B7-H3 knockdown in the U937 cell line was performed using small hairpin (sh)RNA lentivirus transduction. The effects on cell proliferation, cycle, migration, and invasion were
Fu-Biao Kang et al.
Cancer cell international, 15, 45-45 (2015-04-25)
B7-homologue 3 (B7-H3), a recently identified immunoregulatory protein, has been shown to be overexpressed in human hepatocellular carcinoma (HCC). However, whether the dynamic expression pattern of B7-H3 contributes to early invasion of HCC is largely unknown. In addition, the biological