Kluczowe dokumenty
EHU080731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAPGEF4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCACTAACGTGGGAGAAACTGCCAAGCAAGTTCAAGAAGTTCTATGCGGAGTTTGAAAGTTTAATGGACCCTTCAAGGAACCACAGGGCCTACAGGCTGACAGTAGCTAAGCTGGAACCTCCTCTCATCCCCTTCATGCCTTTGCTCATTAAAGATATGACATTTACTCATGAGGGGAACAAGACGTTCATTGACAATCTAGTAAACTTTGAAAAAATGCGCATGATTGCAAATACGGCCAGAACAGTGAGATACTACAGGAGCCAACCCTTCAATCCTGATGCAGCTCAAGCTAATAAGAACCATCAGGATGTCCGGAGTTATGTACGGCAATTAAATGTGATTGACAACCAGAGAACTTTATCACAGATGTCACACAGATTAGAGCCTCGTCGACCATAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazuya Kusama et al.
Reproduction, fertility, and development (2018-05-08)
Protein kinase A (PKA) signalling accompanies elevated intracellular cAMP levels during endometrial stromal cell (ESC) decidualisation. Exchange protein directly activated by cAMP (EPAC), an alternate mediator of cAMP signalling, promotes PKA analogue-induced decidualisation; however, the precise mechanism by which EPAC
Wei Sun et al.
Biochemical and biophysical research communications, 485(2), 355-359 (2017-02-22)
Cyclic adenosine 3'-5'-monophosphate (cAMP) plays a crucial role in regulating pituitary cell proliferation and hormone synthesis. Recent evidence suggests that exchange proteins directly activated by cAMP (Epacs) may mediate the effects of cAMP. Here we used rat anterior pituitary GH3
Kazuya Kusama et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(6), 897-906 (2014-03-04)
The optimal decidualization of endometrial stromal cells (ESCs) following embryo implantation is one of the critical steps to establish pregnancy in rodents and humans. This step is intricately regulated by ovarian hormones. Using in vitro human ESCs model, we previously