EHU080191
MISSION® esiRNA
targeting human SLC27A6
Wybierz wielkość
1060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1060,00 zł
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTGTGGGCTTTTGGTTGTACTGCTCATGACATTGTTTATATAACCCTTCCTCTGTATCATAGTTCAGCAGCTATCCTGGGAATTTCTGGATGTGTTGAGTTGGGTGCCACTTGTGTGTTAAAGAAGAAATTTTCAGCAAGCCAGTTTTGGAGTGACTGCAAGAAGTATGATGTGACTGTGTTTCAGTATATTGGAGAACTTTGTCGCTACCTTTGCAAACAATCTAAGAGAGAAGGAGAAAAGGATCATAAGGTGCGTTTGGCAATTGGAAATGGCATACGGAGTGATGTATGGAGAGAATTTTTAGACAGATTTGGAAATATAAAGGTGTGTGAACTTTATGCAGCTACCGAATCAAGCATATCTTTCATGAACTACACTGGGAGAATTGGAGCAATTGGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SLC27A6(28965) , SLC27A6(28965)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)