Kluczowe dokumenty
EHU080051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ACOXL
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTCTCTGCCCAGGAGTTTGTAATTGACACGCCGTGTGAAAATGCGGAGAAGATGTATATTGGAAATGCCATGTACGGGAATTATGCAGCTGTCTTTGCCCAGCTCATCATAGATGGAAGATCTCAAGGGCCCCACTGTTTCATCGTTCCTGTCCGGGATGAAAACGGAAGCTTGTACCCAGGAGTCACAGCTATTGATATGATGTACAAGGAGGGTCTGCATGGTGTGGACAATGGGATATTAATATTTGACAAGGTTCGGATACCCAGGGAGAACCTGCTGGATAAGTTTGGTTCCGTGGCTCCAGATGGACAGTACCATTCGCCTATTAGGAACAAGAGTGCAAGATTCAATGCCATGCTGGCAGCACTGACCCCTTCGAGATTAGCTGTGGCTTTCCAAGCTATGGGTGCCATGAAGCTTGGGTTGACGATAGCCAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gillian O'Hurley et al.
PloS one, 10(8), e0133449-e0133449 (2015-08-04)
To better understand prostate function and disease, it is important to define and explore the molecular constituents that signify the prostate gland. The aim of this study was to define the prostate specific transcriptome and proteome, in comparison to 26