Kluczowe dokumenty
EHU079841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AES
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCTACCCCAGCAACTCAAATTCACCACCTCGGACTCCTGCGACCGCATCAAAGACGAATTTCAGCTACTGCAAGCTCAGTACCACAGCCTCAAGCTCGAATGTGACAAGTTGGCCAGTGAGAAGTCAGAGATGCAGCGTCACTATGTGATGTACTACGAGATGTCCTACGGCTTGAACATCGAGATGCACAAACAGGCTGAGATCGTCAAAAGGCTGAACGGGATTTGTGCCCAGGTCCTGCCCTACCTCTCCCAAGAGCACCAGCAGCAGGTCTTGGGAGCCATTGAGAGGGCCAAGCAGGTCACCGCTCCCGAGCTGAACTCTATCATCCGACAGCAGCTCCAAGCCCACCAGCTGTCCCAGCTGCAGGCCCTGGCCCTGCCCTTGACCCCACTACCCGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AES(166) , AES(166)
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Konstantina Chanoumidou et al.
Scientific reports, 8(1), 13790-13790 (2018-09-15)
Groucho related gene 5 (GRG5) is a multifunctional protein that has been implicated in late embryonic and postnatal mouse development. Here, we describe a previously unknown role of GRG5 in early developmental stages by analyzing its function in stem cell