Kluczowe dokumenty
EHU078711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TUT1, RP11-864I4.1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGGATGTGGATTCTGCTCAGCTCTCTGAGTACTTCCTAGCATTTGGACCTGTGGCCAGTGTTGTCATGGACAAGGACAAGGGAGTGTTTGCCATTGTGGAGATGGGGGACGTGGGTGCTCGAGAGGCTGTCTTGTCACAGTCCCAGCACAGCCTGGGAGGACATCGCCTGCGTGTCCGCCCACGGGAGCAGAAGGAGTTCCAGAGCCCGGCCTCCAAATCCCCCAAAGGAGCGGCCCCCGACAGTCACCAGCTGGCCAAAGCGCTAGCTGAGGCTGCAGACGTGGGGGCACAAATGATAAAGCTTGTGGGGCTGAGGGAGTTGTCCGAGGCCGAGCGGCAGCTTCGCAGCCTAGTGGTGGCCCTGATGCAGGAGGTCTTCACAGAGTTCTTCCCTGGCTGTGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jaehyun Kim et al.
Molecular and cellular biology, 40(21) (2020-08-26)
Precise regulation of RNA metabolism is crucial for dynamic gene expression and controlling cellular functions. In the nervous system, defects in RNA metabolism are implicated in the disturbance of brain homeostasis and development. Here, we report that deubiquitinating enzyme, ubiquitin