Kluczowe dokumenty
EHU077841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LARP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTACCGAAAGTTTGATGGTGTGGAGGGGCCTCGTACGCCCAAGTACATGAACAACATCACCTACTACTTTGACAATGTCAGCAGCACCGAGCTTTACAGTGTGGATCAGGAACTGCTCAAAGACTACATCAAGCGCCAGATTGAATACTACTTCAGCGTGGACAATTTAGAGCGAGACTTCTTCCTGCGAAGGAAAATGGATGCTGATGGTTTCCTACCCATCACCCTTATTGCTTCCTTCCACCGAGTGCAGGCCCTTACCACTGACATTTCACTCATCTTTGCGGCCCTAAAGGACAGCAAGGTGGTGGAGATCGTTGATGAGAAAGTTCGTAGGAGGGAGGAACCAGAAAAGTGGCCTCTTCCCCCAATAGTGGATTATTCACAGACTGATTTCTCCCAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marie-Laure Plissonnier et al.
Virus research, 271, 197679-197679 (2019-08-10)
Hepatitis C virus (HCV) virions contain a subset of host liver cells proteome often composed of interesting virus-interacting factors. A proteomic analysis performed on double gradient-purified clinical HCV highlighted the translation regulator LARP1 on these virions. This finding was validated
Johannes H Wilbertz et al.
Molecular cell, 73(5), 946-958 (2019-01-22)
Biological phase transitions form membrane-less organelles that generate distinct cellular environments. How molecules are partitioned between these compartments and the surrounding cellular space and the functional consequence of this localization is not well understood. Here, we report the localization of
Ewan M Smith et al.
Nucleic acids research, 49(1), 458-478 (2020-12-18)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) is a critical regulator of cell growth, integrating multiple signalling cues and pathways. Key among the downstream activities of mTOR is the control of the protein synthesis machinery. This is achieved, in part, via
Maria Dermit et al.
Developmental cell, 55(3), 298-313 (2020-11-11)
Translation of ribosomal protein-coding mRNAs (RP-mRNAs) constitutes a key step in ribosome biogenesis, but the mechanisms that modulate RP-mRNA translation in coordination with other cellular processes are poorly defined. Here, we show that subcellular localization of RP-mRNAs acts as a