Kluczowe dokumenty
EHU077631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PCDH7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCTCCCACAGTTACCCTTCCCAAAAACATTTCCTACACTTTACTGCCACCTTCGAGTAATGTCAGGACAGTAGTAGCTACAGTGTTGGCAACAGACAGTGATGATGGCATCAATGCAGACCTGAACTACAGCATTGTGGGAGGAAATCCCTTCAAGCTGTTTGAAATTGATCCCACTAGTGGTGTGGTTTCCTTAGTGGGAAAACTCACCCAAAAGCATTATGGCTTGCACAGGTTGGTGGTGCAAGTGAATGACAGTGGGCAGCCTTCCCAGTCCACCACGACTCTGGTGCACGTGTTTGTCAATGAAAGTGTTTCTAATGCAACTGCGATTGACTCCCAGATAGCTAGAAGTTTGCACATCCCACTCACCCAGGATATAGCTGGTGACCCAAGCTATGAAATTAGCAAACAGAGACTCAGTATTGTCATTGGCGTGGTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaorong Zhou et al.
Molecular cancer research : MCR, 17(2), 594-603 (2018-11-10)
PROTOCADHERIN 7 (PCDH7), a transmembrane receptor and member of the Cadherin superfamily, is frequently overexpressed in lung adenocarcinoma and is associated with poor clinical outcome. Although PCDH7 was recently shown to promote transformation and facilitate brain metastasis in lung and
Ting Li et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 20, 545-557 (2020-04-25)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) gradually show critical regulatory roles in many malignancies. However, the lncRNAs implicated in colon cancer recurrence are largely unknown. In this study, we searched the lncRNAs associated with metastasis and recurrence of colon cancer using GEO