Kluczowe dokumenty
EHU077381
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TPPP3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGACGGACACCAGCAGATACACGGGCTCCCACAAGGAGCGCTTCGATGAGAGCGGCAAGGGCAAGGGCATTGCGGGACGGCAGGACATCCTGGACGACAGTGGCTACGTGAGCGCCTACAAGAATGCAGGCACCTACGATGCCAAGGTGAAGAAGTGAGGCTTGGGAAGACCGCCCTGCCAAGTGCGGCTGCCCCTGCCAGAGGCTCAGGCCTGGGTCTAAGGGGCACGTGGAGCAAGAGATCCTGGTCCCCTCCCTGCTGGACCTGCCACCCAGAGCTTCCTGCCTAGTCCCACTGGGCTGGCCCACCAGGCCTCTGACCCAGGCTGCTCTGCGGCCCCTTCCTCCTCCTCTTCCTGCTCCAACTTCTGTCCACCTGGGGACAGTCTGTGCCTGTAGCCTCATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qianfeng Ren et al.
Cell biochemistry and function, 38(6), 773-781 (2020-06-10)
Malignant phenotypes are leading causes of death in patients with breast cancer (BC). Previously, it has been proved that tubulin polymerization promoting protein 3 (TPPP3) participates in cell progressions in several human cancers. Little is known about the functions of