Kluczowe dokumenty
EHU077341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FNDC1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CACTTGCCCATTGAGAACCTAAAGCCCAACACGAGGTATTATTTTAAAGTGCAAGCACAAAATCCTCATGGCTACGGACCTATCAGCCCTTCGGTCTCATTTGTCACCGAATCAGATAATCCTCTGCTTGTTGTGAGGCCCCCAGGCGGTGAGCCTATCTGGATCCCATTCGCTTTCAAACATGATCCCAGCTACACGGACTGCCATGGACGGCAATATGTGAAGCGCACGTGGTATCGAAAGTTCGTGGGAGTTGTTCTTTGTAATTCACTGAGGTATAAAATCTACCTCAGTGACAACCTGAAAGATACATTCTACAGCATTGGAGACAGCTGGGGAAGAGGTGAAGACCATTGCCAATTTGTGGATTCACACCTTGATGGAAGAACAGGGCCTCAGTCCTATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hisaki Hayashi et al.
Scientific reports, 9(1), 1560-1560 (2019-02-09)
Choroidal neovascularization (CNV) is associated with age-related macular degeneration (AMD), a major cause of vision loss among elderly people. Vascular endothelial cell growth factor (VEGF) is essential for the development and progression of AMD, and VEGF signaling molecules are effective