Kluczowe dokumenty
EHU076511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human USP28
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCCCTGCATTCACCTTATCATTAATAATGACATTTCCAAGGATGATCTGGATGCCATTGAGGTCATGAGAAACCATTGGTGCTCTTACCTTGGGCAAGATATTGCAGAAAATCTGCAGCTGTGCCTAGGGGAGTTTCTACCCAGACTTCTAGATCCTTCTGCAGAAATCATCGTCTTGAAAGAGCCTCCAACAATTCGACCCAATTCTCCCTATGACCTATGTAGCCGATTTGCAGCTGTCATGGAGTCAATTCAGGGAGTTTCAACTGTGACAGTGAAATAAGCTCCCACATGTTCAAGGCCCATTCTGGTTCCTGGCTGCCTGCCTCTTGCACAGAAGTTCGTTGTCATAGTGCTCACCTTGGGAAAAGGATTAGGTGGGCACATAAGATTCCGATCAGACCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bing Chen et al.
Theranostics, 11(8), 3932-3947 (2021-03-06)
The tumor microenvironment contributes to tumor progression and metastasis. Cancer-associated fibroblasts (CAFs) form a major cellular component of the tumor microenvironment. In this study, we further explored the mechanisms underlying the tumor-promoting roles of CAFs. Methods: Patient-derived CAFs and normal
Ines Müller et al.
Molecular cell, 77(5), 970-984 (2020-01-27)
Cytosolic caspase-8 is a mediator of death receptor signaling. While caspase-8 expression is lost in some tumors, it is increased in others, indicating a conditional pro-survival function of caspase-8 in cancer. Here, we show that tumor cells employ DNA-damage-induced nuclear