Kluczowe dokumenty
EHU076331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HOXA3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTTGCTGGAATGGCTGTATCATAGCGATATTTATCTCTTCCTGCTCCTCGATAGGCCACTGGCCCTGCACCCTTTACCTTCTCCACTCTTTGATCAGAAACAGGGTATATGAACAAATTTTCTAGTCGAGTTTTCAATGTGAATTTGTTCTTACATTATGGCTCCCGAGGGGAAGCGATTACTTTTTTTAATTTTAAATTTTTTTTTTAATTGCACTTCTTGTAAAGAGTGAGAAAAAAAATCAAAGGCGCTTTGAAACAGGGGCTCTCTGTGCAAGGATGACTAAGTGTACGTCTTTCCGTGTGTGTATGCTGGTGAACAGTCAGATTTATTTATATTTTTTTGCAAGCATTGAATAATCTAAGTTTTAAATATTATTTATCCCCATCCGTTCGTATTTATATTAAAGAATTCTGTACCCTGATGGTTCAGAAGGGTTCTTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xianxiang Zhang et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(3), 2864-2874 (2017-10-27)
Homeobox A3 (HOXA3), one of HOX transcription factors, regulates gene expression during embryonic development. HOXA3 expression has been reported to be associated with several cancers; however, its role in colon cancer and underlying mechanism are still unclear. The expression of