Kluczowe dokumenty
EHU076251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SFTPC
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGGGAGAGGAGGAGAGGAGAGCATAGCACCTGCAGCAAGATGGATGTGGGCAGCAAAGAGGTCCTGATGGAGAGCCCGCCGGACTACTCCGCAGCTCCCCGGGGCCGATTTGGCATTCCCTGCTGCCCAGTGCACCTGAAACGCCTTCTTATCGTGGTGGTGGTGGTGGTCCTCATCGTCGTGGTGATTGTGGGAGCCCTGCTCATGGGTCTCCACATGAGCCAGAAACACACGGAGATGGTTCTGGAGATGAGCATTGGGGCGCCGGAAGCCCAGCAACGCCTGGCCCTGAGTGAGCACCTGGTTACCACTGCCACCTTCTCCATCGGCTCCACTGGCCTCGTGGTGTATGACTACCAGCAGCTGCTGATCGCCTACAAGCCAGCCCCTGGCACCTGCTGCTACATCATGAAGATAGCTCCAGAGAGCATCCCCAGTCTTGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bijesh Puthusseri et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 312(6), L783-L796 (2017-04-08)
Pulmonary surfactant protein C (SP-C) expression by type II alveolar epithelial cells (AECs) is markedly reduced in diverse types of lung injuries and is often associated with AEC apoptosis. It is unclear whether loss of SP-C contributes to the increased