EHU075781
MISSION® esiRNA
targeting human RAB11FIP3
Wybierz wielkość
1060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1060,00 zł
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAGAGCAGGTGAAGGACTTAACTAAGTACTTGGATCCCAGTGGGCTCGGCGTGATCAGCTTTGAAGACTTCTACCAAGGGATCACAGCCATCAGAAACGGAGATCCTGATGGCCAGTGCTACGGTGGTGTCGCTTCTGCCCAAGATGAGGAGCCCCTGGCCTGCCCGGACGAGTTCGATGACTTCGTCACCTATGAGGCAACAGAAGTGACGGACAGCGCGTACATGGGCTCCGAGAGCACCTACAGTGAGTGTGAGACCTTCACGGACGAGGACACCAGCACCCTGGTGCACCCTGAGCTGCAACCTGAAGGGGACGCAGACAGTGCCGGCGGCTCGGCCGTGCCCTCTGAGTGCCTGGACGCCATGGAGGAGCCCGACCATGGTGCCCTGCTGCTGCTCCCAGGCAGGCCTCACCCCCATGGCCAGTCTGTCATCACGGTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RAB11FIP3(9727) , RAB11FIP3(9727)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)