Kluczowe dokumenty
EHU074981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DOCK4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGCTTGAGCAGGCACAGATTCTGGAATTTGGTTTGGCCGTGCATGAGAAGTTTGTACCTCAAGATATGAGACCCCTTCACAAAAAGCTGGTTGACCAATTCTTTGTGATGAAGTCGAGCTTAGGGATACAGGAGTTCTCTGCTTGTATGCAAGCCAGTCCTGTCCATTTTCCTAATGGAAGCCCTCGTGTGTGTAGAAACTCAGCACCTGCTTCTGTGAGCCCAGATGGTACCAGGGTAATTCCTAGACGCAGCCCGTTAAGTTACCCAGCTGTCAACCGATATTCTTCCTCCTCACTGTCCTCACAAGCTTCTGCTGAAGTAAGCAATATTACAGGGCAATCAGAAAGCTCTGATGAAGTCTTTAACATGCAGCCAAGTCCATCTACCTCAAGCTTGAGTTCTACTCACTCGGCTTCACCTAATGTGACAAGTTCTGCTCCATCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sriram Sundaravel et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(18), 5638-5649 (2019-07-17)
Myelodysplastic syndromes (MDS) with deletion of chromosome 7q/7 [-7/(del)7q MDS] is associated with worse outcomes and needs novel insights into pathogenesis. Reduced expression of signaling protein dedicator of cytokinesis 4 (DOCK4) in patients with -7/(del)7q MDS leads to a block
Sriram Sundaravel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(46), E6359-E6368 (2015-11-19)
Anemia is the predominant clinical manifestation of myelodysplastic syndromes (MDS). Loss or deletion of chromosome 7 is commonly seen in MDS and leads to a poor prognosis. However, the identity of functionally relevant, dysplasia-causing, genes on 7q remains unclear. Dedicator