Kluczowe dokumenty
EHU074891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NUMB
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTGTCAAGGACACAGGTGAAAGGTTGAGCCATGCAGTAGGCTGTGCTTTTGCAGCCTGTTTAGAGCGCAAGCAGAAGCGGGAGAAGGAATGTGGAGTGACTGCTACTTTTGATGCTAGTCGGACCACTTTTACAAGAGAAGGATCATTCCGTGTCACAACAGCCACTGAACAAGCAGAAAGAGAGGAGATCATGAAACAAATGCAAGATGCCAAGAAAGCTGAAACAGATAAGATAGTCGTTGGTTCATCAGTTGCCCCTGGCAACACTGCCCCATCCCCATCCTCTCCCACCTCTCCTACTTCTGATGCCACGACCTCTCTGGAGATGAACAATCCTCATGCCATCCCACGCCGGCATGCTCCAATTGAACAGCTTGCTCGCCAAGGCTCTTTCCGAGGTTTTCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martina Zobel et al.
The Journal of cell biology, 217(9), 3161-3182 (2018-08-01)
The endocytic protein NUMB has been implicated in the control of various polarized cellular processes, including the acquisition of mesenchymal migratory traits through molecular mechanisms that have only been partially defined. Here, we report that NUMB is a negative regulator