Kluczowe dokumenty
EHU073471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RRBP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTCACAGTGAAGCATCTCGAAGAGATTGTAGAGAAGCTAAAAGGAGAACTTGAAAGTTCGGACCAGGTGAGGGAGCACACGTCGCATTTGGAGGCAGAGCTGGAAAAGCACATGGCGGCCGCCAGCGCCGAGTGCCAGAACTACGCCAAGGAGGTGGCAGGGCTGAGGCAACTTCTCCTAGAATCTCAATCTCAGCTCGATGCCGCCAAGAGCGAAGCCCAGAAACAGAGCGATGAGCTTGCCCTGGTCAGGCAGCAGTTGAGTGAAATGAAGAGCCACGTAGAGGATGGTGACATAGCTGGGGCCCCAGCTTCCTCCCCAGAGGCGCCCCCAGCCGAGCAGGACCCCGTTCAGCTGAAGACGCAGCTGGAGTGGACAGAAGCCATCCTGGAGGATGAGCAGACACAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Pan et al.
British journal of cancer, 113(5), 763-772 (2015-07-22)
Ribosome-binding protein 1 (RRBP1) has been implicated in the regulation of unfolded protein response, which is involved in almost every aspect of cancer development. We aimed to explore the significance of RRBP1 in the progression and prognosis of colorectal cancer