EHU073011
MISSION® esiRNA
targeting human KCNMA1
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCAATAGAATCCTGCCAGAATTTCTACAAAGATTTCACATTACAGATCGACATGGCTTTCAACGTGTTCTTCCTTCTCTACTTCGGCTTGCGGTTTATTGCAGCCAACGATAAATTGTGGTTCTGGCTGGAAGTGAACTCTGTAGTGGATTTCTTCACGGTGCCCCCCGTGTTTGTGTCTGTGTACTTAAACAGAAGTTGGCTTGGTTTGAGATTTTTAAGAGCTCTGAGACTGATACAGTTTTCAGAAATTTTGCAGTTTCTGAATATTCTTAAAACAAGTAATTCCATCAAGCTGGTGAATCTGCTCTCCATATTTATCAGCACGTGGCTGACTGCAGCCGGGTTCATCCATTTGGTGGAGAATTCAGGGGACCCATGGGAAAATTTCCAAAACAACCAGGCTCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KCNMA1(3778) , KCNMA1(3778)