Kluczowe dokumenty
EHU072901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MST1R
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGAGGGCCAGGAAGTACTATTTGGGGTCTTTGTGACTGGCAAGGATGGTGGTCCTGGCGTGGGCCCCAACTCTGTCGTCTGTGCCTTCCCCATTGACCTGCTGGACACACTAATTGATGAGGGTGTGGAGCGCTGTTGTGAATCCCCAGTCCATCCAGGCCTCCGGCGAGGCCTCGACTTCTTCCAGTCGCCCAGTTTTTGCCCCAACCCGCCTGGCCTGGAAGCCCTCAGCCCCAACACCAGCTGCCGCCACTTCCCTCTGCTGGTCAGTAGCAGCTTCTCACGTGTGGACCTATTCAATGGGCTGTTGGGACCAGTACAGGTCACTGCATTGTATGTGACACGCCTTGACAACGTCACAGTGGCACACATGGGCACAATGGATGGGCGTATCCTGCAGGTGGAGCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Izhar Singh Batth et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
2-Methoxyestradiol (2-ME2) possesses anti-tumorigenic activities in multiple tumor models with acceptable tolerability profile in humans. Incomplete understanding of the mechanism has hindered its development as an anti-tumorigenic compound. We have identified for the first-time macrophage stimulatory protein 1 receptor (MST1R)