Kluczowe dokumenty
EHU072621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FBXL3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCGCAACTTGTGAATTGCTCTTTAAAAACACTTGGACTTATTTCAACTGCTCGACCAAGCTTTATGGATTTACCAAAGTCTCACTTTATCTCTGCACTGACAGTTGTGTTCGTAAACTCCAAATCCCTGTCTTCGCTTAAGATAGATGATACTCCAGTAGATGATCCATCTCTCAAAGTACTAGTGGCCAACAATAGTGATACACTCAAGCTGTTGAAAATGAGCAGCTGTCCTCATGTCTCTCCAGCAGGTATCCTTTGTGTGGCTGATCAGTGTCACGGCTTAAGAGAACTAGCCCTGAACTACCACTTATTGAGTGATGAGTTGTTACTTGCATTGTCTTCTGAAAAACATGTTCGATTAGAACATTTGCGCATTGATGTAGTCAGTGAGAATCCTGGACAGACACACTTCCATACTATTCAGAAGAGTAGCTGGGATGCTTTCATCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dazhong Wang et al.
Pathology, research and practice, 215(2), 358-365 (2018-12-31)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most common type of primary lung cancer and regarded as cancer killer. The aim of this study was to discover the detailed function and molecular mechanism of F-box and leucine rich repeat protein